556165
3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
96%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5560 (lit.)
Densité
1.460 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter