745723
3-Methyl-1-butyne
95%
Synonyme(s) :
1-Isopentyne, 2-Methyl-3-butyne, 3,3-Dimethyl-1-propyne, Isopropylacetylene, Isopropylethyne
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.374
Densité
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C#CC(C)C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h1,5H,2-3H3
Clé InChI
USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Maleimide-fused cyclopentenones by reacting with N-substituted maleimides via Co2(CO)8-mediated Pauson−Khand reaction.[7]
- An alkyne carboxylic acid (Alkyne Segment C) intermediate, which is used in the total synthesis of oscillatoxin D and its analogs.[8]