Key Documents
735000
Sigma-Aldrich
Arachidonic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid-5,6,8,9,11,12,14,15-d8
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4(CD=CDCH2)4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
Pf
-49 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]\C(CCCCC)=C(/[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D
Clé InChI
YZXBAPSDXZZRGB-FBFLGLDDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup