Key Documents
10931
Sigma-Aldrich
Acide arachidonique
>95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Acide cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-eicosatétraénoïque, Acide eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tétraénoïque, Immunocytophyte
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.47
Numéro Beilstein :
1713889
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
fungus
Pureté
>95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4872 (lit.)
Point d'ébullition
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
Pf
−49 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Application
L'acide arachidonique a été utilisé :
  • pour générer la courbe d'étalonnage en spectroscopie Raman et en microscopie à force atomique (AFM) dans les échantillons de sein normal et de cancer du sein
  • comme complément d'acide gras polyinsaturé dans la bile synthétique reconstituée dans des analyses de résistance aux médicaments
  • pour l'activation de la cible mécanique de la rapamycine 1 (mTOR1, mechanistic target of rapamycin 1) et de mTOR2
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide arachidonique (AA) est un acide gras insaturé ω6 et l'un des phospholipides constituant les membranes cellulaires. La phospholipase A2 libère l'AA des phospholipides de la membrane en réponse à l'inflammation. L'AA est ensuite métabolisé en prostaglandines et en thromboxanes par au moins deux isoformes de cyclooxygénases (COX), en leucotriènes et en lipoxines par des lipoxygénases et en acides époxyeicosatriènoïque par le métabolisme catalysé par les cytochromes P450. AA et ses métabolites jouent d'importants rôles dans divers processus biologiques, dont la transduction des signaux, la contraction des muscles lisses, la chimiotaxie, la prolifération et la différenciation cellulaire, et l'apoptose. L'AA se lie à une sous-unité de la protéine G et inhibe l'activité des protéines GAP (protéines d'activation de la GTPase Ras). La capture de l'AA par les cellules demande de l'énergie et implique le transport à travers la membrane plasmatique facilité par des protéines.
L'acide arachidonique stimule l'adhérence des cellules de cancer humain métastatique MDA-MB-435 aux molécules de la matrice extracellulaire (le collagène IV et la vitronectine) .
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Lipid sensing by mTOR via de novo synthesis of phosphatidic acid
Menon D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M116 (2017)
Lipid components of bile increase the protective effect of conjugated bile salts against antifungal drugs
Hsieh SH and Brock M
Fungal Biology, 121(11), 929-938 (2017)
Angiogenesis-a crucial step in breast cancer growth, progression and dissemination by Raman imaging
Kopec M and Abramczyk H
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 198, 338-345 (2018)
Shih-Hung Hsieh et al.
Fungal biology, 121(11), 929-938 (2017-10-17)
Fungi and bacteria can persist in the human gall bladder. Previous studies have shown that bile protects Candida albicans in this cryptic host niche from antifungals, providing a reservoir for intestinal re-colonization after discontinuation of antifungal therapy. Bile and conjugated
Yanhong Hao et al.
iScience, 24(9), 102974-102974 (2021-08-17)
Asymptomatic infection is a big challenge in curbing the spread of COVID-19. However, its identification and pathogenesis elucidation remain issues. Here, by performing comprehensive lipidomic characterization of serum samples from 89 asymptomatic COVID-19 patients and 178 healthy controls, we screened