Key Documents
116637
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H4NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.71
Numéro Beilstein :
3633307
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
Clé InChI
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride can be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable