236314
p-Toluidine
99.6%
Synonyme(s) :
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
0.26 mmHg ( 25 °C)
0.66 mmHg ( 38 °C)
Pureté
99.6%
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Limite d'explosivité
6.6 %
pH
7.8 (7 g/L)
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
41-46 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 135 part(lit.)
acetone: freely soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
methanol: freely soluble(lit.)
oil: freely soluble(lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- aromatic azo compounds
- bidentate Schiff base ligands via condensation with salicylaldehyde
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges