Key Documents
711802
Sigma-Aldrich
(E)-N-Benzylidene-4-methylbenzensulfonamide
99%
Synonyme(s) :
N-(p-Methylbenzenesulfonyl)benzaldimine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.32
Numéro Beilstein :
2115660
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.5% (HPLC)
99%
Forme
powder
Pf
108-115 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
Clé InChI
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable