Key Documents
707937
Sigma-Aldrich
cis-Tributyl[2-ethoxyethenyl]stannane
97%
Synonyme(s) :
(Z)-Tributyl[2-ethoxyethenyl]stannane, cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethylene, Tributyl((Z)-2-ethoxyvinyl)stannane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H34OSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479
Point d'ébullition
84-87 °C/1 mmHg
Densité
1.082 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C/OCC
InChI
1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,3H,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable