271438
Tributyl(vinyl)tin
97%
Synonyme(s) :
Tributyl(vinyl)stannane, Tributylstannylethylene, Vinyltributylstannane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
104-106 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densité
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
InChI
1S/3C4H9.C2H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
Clé InChI
QIWRFOJWQSSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup