Principaux documents
271403
Sigma-Aldrich
Bis(tributylstannyl)acetylene
95%
Synonyme(s) :
1,1′-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-tributylstannane], Bis(tri-n-butylstannyl)acetylene, Bis(tributylstannyl)ethyne, Bis(tributyltin)acetylene, Ethynylenebis[tributyltin]
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]3SnC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
604.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Densité
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
Clé InChI
CAUONNQGFXOEMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1