70023
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]hexaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
Boc-PEG-amine (n=7)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (oligomer purity)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C21H44N2O9/c1-21(2,3)32-20(24)23-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-19-31-18-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-22/h4-19,22H2,1-3H3,(H,23,24)
Clé InChI
HTIMIYPOESODPC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.