69830
DL-Lactonitrile
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropionitrile, Acetaldehyde cyanohydrin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
liquid
Contient
~1% phosphoric acid as stabilizer
Impuretés
~1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.404
Point d'ébullition
90 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.991 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)C#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,1H3
Clé InChI
WOFDVDFSGLBFAC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges