A10000
Acetone cyanohydrin
99%
Synonyme(s) :
α-Hydroxyisobutyronitrile, 2-Hydroxyisobutyronitrile
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.3 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
H3PO4 as stabilizer (Europe)
sulfuric acid as stabilizer (US)
Limite d'explosivité
11 %
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C/23 mmHg (lit.)
Pf
−19 °C (lit.)
Densité
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(O)C#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,1-2H3
Clé InChI
MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Cyanation reactions of aryl halides, aldehydes and alcohols.
- Stereospecific epoxide ring opening.
- Strecker reaction of α-amido sulfones to synthesize α-amino nitriles.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup