Principaux documents
680982
Sigma-Aldrich
Cyclopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Bromocyclopropylzinc, Cyclopropane, zinc complex, Cyclopropylzinc(II) bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5BrZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.969 g/mL at 25 °C
0.969 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]C1CC1
Br[Zn]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
Application
Active nucleophile in Pd-catalyzed cross-coupling of heteroaryl halides.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Campbell, J. B. et al.
Synthetic Communications, 19, 2265-2265 (1989)