Key Documents
417297
Sigma-Aldrich
Methylzinc chloride solution
2.0 M in THF
Synonyme(s) :
Chloromethylzinc
About This Item
Formule linéaire :
CH3ZnCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.88
Numéro Beilstein :
969141
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
2.0 M in THF
Point d'ébullition
67 °C
Densité
1.033 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Zn]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Zn/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ASUSLKVOTPUROZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Methylzinc chloride can be used in:
  • Ni-catalyzed one-pot Negishi coupling with amino-heteroaryl chlorides.
  • Cross-coupling with aryl fluorides in the presence of a nickel catalyst.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nickel-catalyzed cross-coupling of aryl fluorides and organozinc reagents
Zhu F and Wang Z
The Journal of Organic Chemistry, 79(10), 4285-4292 (2014)
A convenient one-pot Negishi coupling of amino-heteroaryl chlorides and alkyl bromides
Walters IAS
Tetrahedron Letters, 47(3), 341-344 (2006)