662984
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
348-350 °C
Chaîne SMILES
[K+].F[B-](F)(F)C1CC1
InChI
1S/C3H5BF3.K/c5-4(6,7)3-1-2-3;/h3H,1-2H2;/q-1;+1
Clé InChI
CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.