674249
11-Mercapto-1-undecanol
99%
Synonyme(s) :
11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecane-1-thiol
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
33-37 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
Clé InChI
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.