Key Documents
8.41248
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropyl-trichlorosilane
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6Cl3NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
213-990-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
237-238 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 92 °C
Densité
1.28 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
Clé InChI
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup