447528
11-Mercapto-1-undecanol
97%
Synonyme(s) :
11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecane-1-thiol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
33-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
Clé InChI
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup