Key Documents
673218
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
69-75 °C
Chaîne SMILES 
c1cnc2cccnc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1-6H
Clé InChI
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves