Principaux documents
672629
Sigma-Aldrich
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
5-Aminonicotinic acid methyl ester, Methyl 5-aminonicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Beilstein:
128569
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96.5% (HPLC)
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cncc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,8H2,1H3
Clé InChI
MBGSRKHDEJNWED-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable