Key Documents
631353
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromophenylacetate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
29-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1