662860
5-Methyl-1-hexyne
97%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CCH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.407
Densité
0.728 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
19.4 °F
Point d'éclair (°C)
-7 °C