660272
CX12
Umicore
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene (1,4-naphthoquinone)palladium(0) dimer, Bis[1,3-dihydro-1,3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2H-imidazol-2-ylidene]bis[μ-[(2,3-η)-1,4-naphthalenedione-κO]]di-palladium, Naphthoquinone-1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazole-2-ylidenepalladium(0), Pd(0)-naphthochinone-1,3-Bis(2,4,6-tri-methylphenyl)imidazol-2-ylidene
About This Item
Produits recommandés
Description
Umicore
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
O=C1C=CC(=O)c2ccccc12.O=C3C=CC(=O)c4ccccc34.Cc5cc(C)c(N6C=CN(C6=[Pd])c7c(C)cc(C)cc7C)c(C)c5.Cc8cc(C)c(N9C=CN(C9=[Pd])c%10c(C)cc(C)cc%10C)c(C)c8
InChI
1S/2C21H24N2.2C10H6O2.2Pd/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2*11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h2*7-12H,1-6H3;2*1-6H;;
Clé InChI
ZTBFODSKEBBIJJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.