Key Documents
928666
Sigma-Aldrich
SItHept HCl
≥95.0%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(3-ethylpentan-3-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H35ClN2
Poids moléculaire :
302.93
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
powder
Catégories apparentées
Application
SItHept HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable