654426
1,7-Dibromoheptane-1,2,6,7-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Heptamethylene dibromide-1,2,6,7-13C4
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
255 °C (lit.)
Densité
1.533 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
Br[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2/i4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
LVWSZGCVEZRFBT-SQLBHGNYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available