570052
Ethylene carbonate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
1,3-Dioxolan-2-one-2,4,5-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3H4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
O=[13C]1O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
KMTRUDSVKNLOMY-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup