Key Documents
654361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)pyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(1-Piperazinyl)-4-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24BN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
112-116 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(c2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-18-13(11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
Clé InChI
LOZSSHYLDBDYSQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable