Principaux documents
643793
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propanenitrile
85%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
85%
Indice de réfraction
n20/D 1.5070 (lit.)
pb
245-246 °C (lit.)
Densité
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
CCc1nc(C)cn1CCC#N
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-9-11-8(2)7-12(9)6-4-5-10/h7H,3-4,6H2,1-2H3
Clé InChI
UIDDPPKZYZTEGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup