Key Documents
636185
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-epoxypropionate
90%
Synonyme(s) :
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4200 (lit.)
Point d'ébullition
164-165 °C (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-7-5(6)4-3-8-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
LSGWSXRILNPXKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 - 120.2 °F
Point d'éclair (°C)
48 - 49 °C