Principaux documents
614440
Sigma-Aldrich
Phenyltrichlorosilane-d5
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C6D5SiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
ORVMIVQULIKXCP-RALIUCGRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F
Point d'éclair (°C)
91 °C