Principaux documents
606634
Sigma-Aldrich
α-Methylstyrene-α-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
Benzene (1-methylethenyl-1-13C)
About This Item
Formule linéaire :
C6H513C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
pb
165-169 °C (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[13C](=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3/i8+1
Clé InChI
XYLMUPLGERFSHI-VJJZLTLGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup