Key Documents
440116
Sigma-Aldrich
Dichloro(methyl)phenylsilane
97%
Synonyme(s) :
Methyl-phenyl-dichlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
C6H5Si(CH3)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.13
Numéro Beilstein :
970975
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
205 °C (lit.)
Densité
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter