Principaux documents
607312
Sigma-Aldrich
Guanidine-13C,15N3 hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
H15N13C(15NH2)2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
185-189 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl[H].[15NH2][13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clé InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UJNKEPEOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable