Merck
Toutes les photos(7)
Key Documents
251275
Sigma-Aldrich
Acide citrique
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.12
Numéro Beilstein :
782061
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39021801
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Forme
crystals
Limite d'explosivité
8 %, 65 °F
Impuretés
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
Résidus de calcination
≤0.02%
pKa  
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Pf
153-159 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
L'acide citrique est un acide faible organique couramment employé pour ajuster le pH, comme agent chélateur, comme agent tampon, dans la dérivatisation et comme matière de départ dans la synthèse d'esters de citrate et d'autres composés.
Application
L′acide citrique a été utilisé pour préparer :
  • un tampon de citrate-phosphate pour utilisation dans les tests ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay).
  • une solution aqueuse d′oxyde de cérium stabilisée au citrate, qui a été utilisée dans la synthèse de nanoparticules d′oxyde de cérium.
  • une solution mère tamponnée d′acide citrique-Na2HPO4 utilisée dans la mesure de l′activité d′uréase fécale.
  • la solution A anticoagulante de citrate-dextrose (ACD-A), utilisée lors de l′isolement des cellules progénitrices endothéliales dérivées du sang.
L′acide citrique a également été utilisé :
  • dans un nouveau processus qui permet le contrôle de la taille des particules lors de la synthèse de cuboctaèdres de palladium.
  • pour préparer des nanopoints de carbone dérivés de l′acide citrique par une méthode de carbonisation de bas en haut.
  • comme agent chélateur bicomposant pour la synthèse de Li4Ti5O12 (oxyde de lithium-titanate) par une nouvelle méthode sol-gel.
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Citric Acid
Lopez-Garcia, R
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2010)
Investigation of Size-Dependent Plasmonic and Catalytic Properties of Metallic Nanocrystals Enabled by Size Control with HCl Oxidative Etching.
Li B, et al.
Small, 8(11), 1710-1716 (2012)
Cerium fluoride nanoparticles protect cells against oxidative stress.
Shcherbakov AB, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 50, 151-159 (2015)
Juan M Melero-Martin et al.
Methods in enzymology, 445, 303-329 (2008-11-22)
Rapid and complete vascularization of ischemic tissues and thick engineered tissues is likely to require vasculogenesis. Therefore, the search for clinically relevant sources of vasculogenic cells and the subsequent development of experimental models of vasculogenesis is of utmost importance. Here
Beyond bottom-up carbon nanodots: Citric-acid derived organic molecules.
Zhu S, et al.
Nano Today (2015)
Protocoles
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
Afficher tout