Key Documents
606413
Sigma-Aldrich
Acetophenone-13C8
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C6H513CO13CH3
Poids moléculaire :
128.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Clé InChI
KWOLFJPFCHCOCG-LLXNCONNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.00 °C - closed cup