22059
Ferrules en PTFE Swagelok®
PTFE back ferrule, Swagelok for 1/8 in. tubing
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE back ferrule
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
1/8 in.
Raccords
Swagelok for 1/8 in. tubing
Compatibilité
for use with Purge Traps (back ferrule)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales