Principaux documents
486957
Sigma-Aldrich
Phenol-3,5-d2
97 atom % D
Synonyme(s) :
3,5-Dideuteriophenol
About This Item
Formule linéaire :
D2C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Forme
solid
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc([2H])cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i2D,3D
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-PBNXXWCMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup