Key Documents
606073
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2C13CH=13CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Disponibilité
not available in Japan
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
299-300 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
OC(=O)\[13CH]=[13CH]\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-GXMZHNCCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable