Principaux documents
489867
Sigma-Aldrich
L-Alanine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
314.5 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][C@@](C)(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-NSQKCYGPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Santosh Renuse et al.
EBioMedicine, 69, 103465-103465 (2021-07-07)
The COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome-coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has overwhelmed health systems worldwide and highlighted limitations of diagnostic testing. Several types of diagnostic tests including RT-PCR-based assays and antigen detection by lateral flow assays, each with their