Key Documents
488364
Sigma-Aldrich
Succinic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butanedioic acid-2,3-13C2
About This Item
Formule linéaire :
HO2C13CH213CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Point d'ébullition
235 °C
Pf
187-190 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13CH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Articles
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;