Principaux documents
602493
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl
98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20BrN2O2
Poids moléculaire :
292.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Poids mol.
293.20 by atom % calculation
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(NC(CBr)=O)C1
InChI
1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)
Clé InChI
RAOLMQDPNYDCEF-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable