Key Documents
485268
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16, free radical
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D
Synonyme(s) :
4-Oxo-,2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16-1-oxyl, TEMPONE-d16
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9D16NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Qualité
for ESR-spectroscopy
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
35 °C (lit.)
Changement de masse
M+16
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2
Clé InChI
WSGDRFHJFJRSFY-NMRSHPDNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable