ERMAE647
Copper, 63Cu (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Remarque sur l'analyse
ERMAE647
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1