562165
2-Naphthylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.951 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[Mg]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7.BrH.Mg/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-3,5-8H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -17 °C - closed cup