Key Documents
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Penten-2-ol
95%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D −5.0°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.4240 (lit.)
Point d'ébullition
115-116 °C (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25.5 °C - closed cup