Key Documents
558060
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Hexen-2-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.4320 (lit.)
Point d'ébullition
130-131 °C (lit.)
Densité
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
110.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.33 °C - closed cup