Principaux documents
554510
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-2,2-diphenylethylamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCH(NH2)CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +8.0°, c = 1% in chloroform
Pf
74-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
N[C@H](Cc1ccccc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-21H,16,22H2/t20-/m1/s1
Clé InChI
HPRWGZYKYRRJNU-HXUWFJFHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable