Principaux documents
89351
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenyl-D-alanine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
β-Phenyl-D-phenylalanine, (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Beilstein:
4906961
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m1/s1
Clé InChI
PECGVEGMRUZOML-CQSZACIVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable