670197
(S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
95% (HPLC)
Pureté optique
ee: ≥99.5% (HPLC)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Clé InChI
CGUGCZSRPDCLBT-KRWDZBQOSA-N
Catégories apparentées
Application
- Enantioselective ketones via intermolecular asymmetric Michael addition of aldehydes to nonactivated enones.
- Stereoselective chiral bipyrazolidin-3-one derivatives by dipolar cycloaddition reaction of azomethine imines with α, β-unsaturated aldehydes.
- Enantioenriched spiro nitrogen heterocycles via asymmetric nucleophilic epoxidation of α-ylideneoxindole esters.
- Optically active secondary alcohols by asymmetric addition of Et2Zn to various aldehydes.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable